Drukuj

4-Methoxyindole, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Uwaga


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL246298-1GEA 336 PLN
SIAL246298-1G
4-Methoxyindole, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyindole
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 307 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67…68 °C
Numer MDL: MFCD00009737
Numer CAS: 4837-90-5

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR