Drukuj
4-Methoxyindole
Dostawca: Molekula
Uwaga
MOLEM22392286EA 0 PLN
MOLEM22392286
4-Methoxyindole
4-Methoxyindole
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 307 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67…68 °C
Numer MDL: MFCD00009737
Numer CAS: 4837-90-5