Drukuj
4-Methoxyindole ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L19069.03EA 990 PLN
L19069.03 L19069.06 L19069.MD
4-Methoxyindole ≥99%
4-Methoxyindole
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 181…183 °C (24 mmHg)
Temp. topnienia: 69…71 °C
Numer MDL: MFCD00009737
Numer CAS: 4837-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0