Drukuj
4-Methoxyindole 98%
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO133905000EA 597 PLN
ACRO133905000
4-Methoxyindole 98%
4-Methoxyindole
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 181…183 °C (24 mmHg)
Temp. topnienia: 68…70 °C
Numer MDL: MFCD00009737
Numer CAS: 4837-90-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %