5-Nitroindol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10608.03
A10608.06
A10608.14
A10608.03EA
217
PLN
A10608.03
A10608.06
A10608.14
5-Nitroindol ≥99%
5-Nitroindole
Purity: 99%
CAS No.: 6146-52-7
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 139-143°
Beilstein Reference: 383777
Formuła:
C₈H₆N₂O₂ Temp. topnienia: 139…143 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005673 Numer CAS: 6146-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 228-153-0 |