5-Nitroindol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
128700050
128700250
ACRO128700050EA
436
PLN
ACRO128700050
ACRO128700250
5-Nitroindol 99%
5-Nitroindole
Formuła:
C₈H₆N₂O₂ Temp. topnienia: 140…142 °C |
Numer MDL:
MFCD00005673 Numer CAS: 6146-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 228-153-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 143 °C |
GC | ≥98.5 % |