Drukuj
6-Fluoroindole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Fluoro-1H-indole
342510010 342512500 342510050
ACRO342510010EA 261 PLN
ACRO342510010 ACRO342512500 ACRO342510050
6-Fluoroindole 98%
6-Fluoroindole
Formuła: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Temp. topnienia: 72…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00056933
Numer CAS: 399-51-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
HPLC ≥97.5 %