Kwas indolo-5-karboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1H-Indole-5-carboxylic acid
A18627.03
A18627.06
A18627.14
A18627.03EA
376
PLN
A18627.03
A18627.06
A18627.14
Kwas indolo-5-karboksylowy ≥98%
Kwas indolo-5-karboksylowy
Purity: 98%
CAS No.: 1670-81-1
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 124391
Formuła:
C₉H₇NO₂ MW: 161.16 g/mol Temp. topnienia: 208…212 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005678 Numer CAS: 1670-81-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-799-6 |