Drukuj
Kwas indolo-5-karboksylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Indole-5-carboxylic acid
122210010 122210050
ACRO122210010EA 227 PLN
ACRO122210010 ACRO122210050
Kwas indolo-5-karboksylowy 98%
Kwas indolo-5-karboksylowy
Formuła: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Temp. topnienia: 207…212 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005678
Numer CAS: 1670-81-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-799-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 212 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %