Drukuj
Indole-3-carboxylic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
307610010 307610050
ACRO307610010EA 202 PLN
ACRO307610010 ACRO307610050
Indole-3-carboxylic acid 99%
Indole-3-carboxylic acid
Formuła: C₉H₇NO₂
Temp. topnienia: 200…203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005624
Numer CAS: 771-50-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-231-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %