Indole-3-carbonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1H-Indole-3-carbonitrile, 3-Cyano-1H-indole, 3-Cyanoindole
A16041.03
A16041.06
A16041.03EA
385
PLN
A16041.03
A16041.06
Indole-3-carbonitrile ≥98%
Indole-3-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 5457-28-3
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Odour: Odourless
Melting Point: 177-182°
Beilstein Reference: 120888
MDL No.: MFCD00022717
Formuła:
C₉H₆N₂ Temp. Wrzenia: 350 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 177…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022717 Numer CAS: 5457-28-3 |