7-Chloroindole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17637.03
L17637.MD
L17637.03EA
990
PLN
L17637.03
L17637.MD
7-Chloroindole ≥98%
7-Chloroindole
Purity: 98%
CAS No.: 53924-05-3
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Melting Point: 57-58°
Beilstein Reference: 114743
Formuła:
C₈H₆ClN Temp. topnienia: 57…58 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01321301 Numer CAS: 53924-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 258-865-7 |