6-Bromoindol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17703.03
L17703.MD
L17703.03EA
1230
PLN
L17703.03
L17703.MD
6-Bromoindol ≥98%
6-Bromoindol
Purity: 98%
CAS No.: 52415-29-9
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 91-93°
Boiling Point: 70-75°/0.01mm
MDL No.: MFCD00238550
Formuła:
C₈H₆BrN Temp. Wrzenia: 70…75 °C (0,01 mmHg) Temp. topnienia: 91…93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00238550 Numer CAS: 52415-29-9 |