Drukuj
5-Bromoindol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 5-Bromo-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ100
B68607-25G B68607-5G
SIALB68607-25GEA 739 PLN
SIALB68607-25G SIALB68607-5G
5-Bromoindol, Sigma-Aldrich®
5-Bromoindol
Formuła: C₈H₆BrN
Temp. topnienia: 90…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005670
Numer CAS: 10075-50-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-208-7