Drukuj
5-Bromoindol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5-Bromo-1H-indole
107060050 107060250 107061000
ACRO107060050EA 174 PLN
ACRO107060050 ACRO107060250 ACRO107061000
5-Bromoindol 99%
5-Bromoindol
Formuła: C₈H₆BrN
Temp. topnienia: 89…92 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005670
Numer CAS: 10075-50-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-208-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥98.5 %
Pore volume 0.80 to 1.00 ml/g
Carbon (C) ≥16 %
Volatile matter ≤4 % (110 °C)