4-Bromoindol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L19417.03
L19417.06
L19417.03EA
531
PLN
L19417.03
L19417.06
4-Bromoindol ≥98%
4-Bromoindol
Purity: 98%
CAS No.: 52488-36-5
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆BrN Temp. Wrzenia: 88…90 °C (0,1 mmHg) Temp. topnienia: 17 °C Gęstość: 1,563 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00671502 Numer CAS: 52488-36-5 |