Drukuj
inden, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
168769-25G 168769-5G
SIAL168769-25GEA 564 PLN
SIAL168769-25G SIAL168769-5G
inden, Sigma-Aldrich®
inden
Formuła: C₉H₈
Temp. Wrzenia: 183 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003777
Numer CAS: 95-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-393-6
Jednostka: 3295
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,04964