Drukuj
inden do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20701.0250 8.20701.1000
8.20701.0250EA 287 PLN
8.20701.0250 8.20701.1000
inden do syntezy, Sigma-Aldrich®
inden
Formuła: C₉H₈
Temp. Wrzenia: 183 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003777
Numer CAS: 95-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-393-6
Jednostka: 3295
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,04964
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -2 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 181 - 183 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (20 °C)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.5762 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)