inden ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12665.06
L12665.14
L12665.22
L12665.06EA
562
PLN
L12665.06
L12665.14
L12665.22
inden ≥97%
inden
Purity: 97%
CAS No.: 95-13-6
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5740
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -2°
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 635873
Merck Reference: 14,4939
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00003777
Formuła:
C₉H₈ Temp. Wrzenia: 181…182 °C Temp. topnienia: ∼–2 °C Gęstość: 0,996 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003777 Numer CAS: 95-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-393-6 Jednostka: 3295 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,4939 |