inden ≥90% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w 4-tert-butylopirokatechina
A12192.AD
A12192.AK
A12192.AU
A12192.ADEA
298
PLN
A12192.AD
A12192.AK
A12192.AU
inden ≥90% stabilised
inden
Stabilized with 0.01% 4-tert-butylcatechol
Purity: 90+%
CAS No.: 95-13-6
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5700
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -2°
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 635873
Merck Reference: 14,4939
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00003777
Formuła:
C₉H₈ Temp. Wrzenia: 181…182 °C Temp. topnienia: ∼–2 °C Gęstość: 0,996 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003777 Numer CAS: 95-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-393-6 Jednostka: 3295 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,4939 |