Drukuj
inden 90% stabilised, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
122140010 122140050 122142500
ACRO122140010EA 1200 PLN
ACRO122140010 ACRO122140050 ACRO122142500
inden 90% stabilised, Technical Grade
inden
Formuła: C₉H₈
Temp. Wrzenia: 181 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 5…3 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003777
Numer CAS: 95-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-393-6
Jednostka: 3295
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,04964
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 5 to 10 ppm tert-Butylcatechol