Drukuj
ninhydryna, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
25905.107EA 132 PLN
25905.107 25905.153 25905.180
ninhydryna, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
ninhydryna
Formuła: C₉H₆O₄
MW: 178.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 351
Temp. topnienia: 250…258 °C
Gęstość: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003791
Numer CAS: 485-47-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-618-1
Klasyfikacja Merck : 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min 99%
Identification and melting point Passes test
IR Spectrum Passes test
Solubilty in water (10 g/l) Passes test
Suited for amino acid reagent Passes test
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test