Drukuj
ninhydryna
Dostawca: Molekula
Uwaga
65877998-100G 65877998
MOLE65877998-100GEA 1270 PLN
MOLE65877998-100G MOLE65877998
ninhydryna
ninhydryna
Formuła: C₉H₆O₄
Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 250…258 °C
Gęstość: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003791
Numer CAS: 485-47-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-618-1
Klasyfikacja Merck : 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM