ninhydryna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10409.09
A10409.14
A10409.18
A10409.30
A10409.09EA
246
PLN
A10409.09
A10409.14
A10409.18
A10409.30
ninhydryna ≥99%
ninhydryna
Purity: 99%
CAS No.: 485-47-2
Molecular Formula: C9H6O4
Formula Weight: 178.14
Melting Point: 251° dec.
Beilstein Reference: 1910963
Merck Reference: 14,6554
MDL No.: MFCD00003791
Formuła:
C₉H₆O₄ Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,862 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003791 Numer CAS: 485-47-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-618-1 Klasyfikacja Merck : 14,6554 |