ninhydryna ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 485-47-2
Molecular Formula: C9H6O4
Formula Weight: 178.14
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Pale yellow to pale brown
Melting Point: 251° dec.
Solubility: Soluble in water and alcohol
Beilstein Reference: 1910963
Merck Reference: 14,6554
MDL No.: MFCD00003791
Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.
Formuła:
C₉H₆O₄ Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,862 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003791 Numer CAS: 485-47-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-618-1 Klasyfikacja Merck : 14,6554 |