Drukuj
ninhydryna, Spectrophotometric Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
165870250 165871000 165875000
ACRO165870250EA 325 PLN
ACRO165870250 ACRO165871000 ACRO165875000
ninhydryna, Spectrophotometric Grade
ninhydryna
Formuła: C₉H₆O₄
Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003791
Numer CAS: 485-47-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-618-1
Klasyfikacja Merck : 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 4.0 to 5.6 (1 % in water)
Suitability (for amino acid analysis) Passes test
Specific optical rotation +13.5° to +15.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 6 N HCl) (dried substance)
Titration with HClO4 98.5 to 101.0 % (dried substance)
Sulfates ≤300 ppm
Chlorides ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Ninhydrin-positive substances ≤0.5 % (Total)