Drukuj
1,3-Indanodion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
I2002-5G-A I2002-25G-A
SIALI2002-5G-AEA 193 PLN
SIALI2002-5G-A SIALI2002-25G-A
1,3-Indanodion, Sigma-Aldrich®
1,3-Indanodion
Formuła: C₉H₆O₂
MW: 146.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 283
Temp. topnienia: 129…132 °C
Gęstość: 1.37 g/cm³ (21 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003779
Numer CAS: 606-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-109-7