Drukuj
6-Metoksy-1-indanon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
334070050 334070250
ACRO334070050EA 244 PLN
ACRO334070050 ACRO334070250
6-Metoksy-1-indanon 98%
6-Metoksy-1-indanon
Formuła: C₁₀H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 107…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021232
Numer CAS: 13623-25-1
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥97.5 %