Drukuj
5-Bromo-1-indanon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
309570010 309570050
ACRO309570010EA 207 PLN
ACRO309570010 ACRO309570050
5-Bromo-1-indanon 97%
5-Bromo-1-indanon
Formuła: C₉H₇BrO
Temp. Wrzenia: 280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 126…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082718
Numer CAS: 34598-49-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %