4-Fenyloimidazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Phenyl-1H-imidazole
L02237.04
L02237.09
L02237.04EA
389
PLN
L02237.04
L02237.09
4-Fenyloimidazol ≥98%
4-Fenyloimidazol
Purity: 98+%
CAS No.: 670-95-1
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 143-145°
Beilstein Reference: 2969
Formuła:
C₉H₈N₂ Temp. Wrzenia: 182…184 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 143…145 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005197 Numer CAS: 670-95-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-580-1 |