Drukuj
2-Fenyloimidazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Phenyl-1H-imidazole
356430250 356431000
ACRO356430250EA 285 PLN
ACRO356430250 ACRO356431000
2-Fenyloimidazol 98%
2-Fenyloimidazol
Formuła: C₉H₈N₂
Temp. Wrzenia: 335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 141…148 °C
Gęstość: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005186
Numer CAS: 670-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-581-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 148 °C
GC ≥97.5 %