Drukuj
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
88545-1G 88545-25G 88545-5G
SIAL88545-1GEA 138 PLN
SIAL88545-1G SIAL88545-25G SIAL88545-5G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole, Sigma-Aldrich®
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Formuła: C₇H₆N₄S
MW: 178.22 g/mol
Temp. topnienia: 105…106 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005289
Numer CAS: 6160-65-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-183-4