1,1'-Thiocarbonyldiimidazole tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
B22008.09
B22008.18
B22008.30
B22008.09EA
723
PLN
B22008.09
B22008.18
B22008.30
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole tech. 90%, Technical Grade
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Purity: 90%
CAS No.: 6160-65-2
Molecular Formula: C7H6N4S
Formula Weight: 178.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 609349
MDL No.: MFCD00005289
Formuła:
C₇H₆N₄S MW: 178.22 g/mol Temp. topnienia: 98…102 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005289 Numer CAS: 6160-65-2 Numer WE (dawny EINECS): 228-183-4 |