Drukuj
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
168480100 168480250
ACRO168480100EA 518 PLN
ACRO168480100 ACRO168480250
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 90% tech.
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Formuła: C₇H₆N₄S
MW: 178.22 g/mol
Temp. topnienia: 96…103 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005289
Numer CAS: 6160-65-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-183-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥88.0 %