Drukuj
1,1'-Carbonyldiimidazole, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
M-Clarity™ quality level = MQ300
115533-100G 115533-10G 115533-1KG 115533-25G 115533-5G
SIAL115533-100GEA 1780 PLN
SIAL115533-100G SIAL115533-10G SIAL115533-1KG SIAL115533-25G SIAL115533-5G
1,1'-Carbonyldiimidazole, Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonyldiimidazole
Formuła: C₇H₆N₄O
MW: 162.15 g/mol
Temp. topnienia: 111…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005286
Numer CAS: 530-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-488-9
Jednostka: 3263
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,01819