1,1'-Carbonyldiimidazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
Purity: 97%
CAS No.: 530-62-1
Molecular Formula: C7H6N4O
Formula Weight: 162.15
Physical Form: Cryst powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to cream
pH: 7.7
Melting Point: 116-120°
Beilstein Reference: 6826
Merck Reference: 14,1819
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00005286
Peptide coupling reagent
Formuła:
C₇H₆N₄O MW: 162.15 g/mol Temp. topnienia: 116…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005286 Numer CAS: 530-62-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-488-9 Jednostka: 3263 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,1819 |