Drukuj
1,1'-Carbonyldiimidazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
151810100 151810250 151811000 151815000
ACRO151810100EA 266 PLN
ACRO151810100 ACRO151810250 ACRO151811000 ACRO151815000
1,1'-Carbonyldiimidazole 97%
1,1'-Carbonyldiimidazole
Formuła: C₇H₆N₄O
MW: 162.15 g/mol
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005286
Numer CAS: 530-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-488-9
Jednostka: 3259
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,01819
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %