2,4-Dimetyloimidazol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11949.06
A11949.14
A11949.06EA
768
PLN
A11949.06
A11949.14
2,4-Dimetyloimidazol ≥97%
2,4-Dimetyloimidazol
Purity: 97%
CAS No.: 930-62-1
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 266°/733mm
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00022365
Formuła:
C₅H₈N₂ Temp. Wrzenia: 266 °C (733 mmHg) Temp. topnienia: 84…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022365 Numer CAS: 930-62-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-221-4 Jednostka: 3263 ADR: 8,III |