Drukuj
2,4-Dimetyloimidazol 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
210320050 210320250
ACRO210320050EA 347 PLN
ACRO210320050 ACRO210320250
2,4-Dimetyloimidazol 90% tech.
2,4-Dimetyloimidazol
Formuła: C₅H₈N₂
Temp. Wrzenia: 266 °C (733 mmHg)
Temp. topnienia: 85…87 °C
Numer MDL: MFCD00022365
Numer CAS: 930-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-221-4
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Viscous liquid or mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %