Drukuj
1,2-Dimetyloimidazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
136131-100G 136131-500G 136131-5G
SIAL136131-100GEA 227 PLN
SIAL136131-100G SIAL136131-500G SIAL136131-5G
1,2-Dimetyloimidazol, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimetyloimidazol
Formuła: C₅H₈N₂
Temp. Wrzenia: 204 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 38 °C
Gęstość: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005294
Numer CAS: 1739-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-101-2