Drukuj
1,2-Dimetyloimidazol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03245.0100 8.03245.0500
8.03245.0100EA 218 PLN
8.03245.0100 8.03245.0500
1,2-Dimetyloimidazol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimetyloimidazol
Formuła: C₅H₈N₂
Temp. Wrzenia: 204 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 38 °C
Gęstość: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005294
Numer CAS: 1739-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-101-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 30 - 40 °C
Molar Mass 96.13 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C