1,2-Dimetyloimidazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23544.14
B23544.22
B23544.36
B23544.14EA
170
PLN
B23544.14
B23544.22
B23544.36
1,2-Dimetyloimidazol ≥98%
1,2-Dimetyloimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 1739-84-0
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 108457
MDL No.: MFCD00005294
Formuła:
C₅H₈N₂ Temp. Wrzenia: 203…205 °C Temp. topnienia: 35…38 °C Gęstość: 1,084 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005294 Numer CAS: 1739-84-0 Numer WE (dawny EINECS): 217-101-2 |