Drukuj
1-Benzyloimidazol
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 1-Benzyl-1H-imidazole
70510-5 70510-25 70510-10
CAYM70510-5EA 276 PLN
CAYM70510-5 CAYM70510-25 CAYM70510-10
1-Benzyloimidazol
1-Benzyloimidazol
Formuła: C₁₀H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 72 °C
Gęstość: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00005296
Numer CAS: 4238-71-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-200-4