Drukuj
4-Metyloimidazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
190330500 190332500
ACRO190330500EA 323 PLN
ACRO190330500 ACRO190332500
4-Metyloimidazol 98%
4-Metyloimidazol
Formuła: C₄H₆N₂
Temp. Wrzenia: 263 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 52…56 °C
Gęstość: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
Temp. Zapłonu: 157 °C
Numer MDL: MFCD00005201
Numer CAS: 822-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-497-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
GC ≥97.5 %