Drukuj
2-Metyloimidazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M50850-100G M50850-500G
SIALM50850-100GEA 67.8 PLN
SIALM50850-100G SIALM50850-500G
2-Metyloimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Metyloimidazol
Formuła: C₄H₆N₂
Temp. Wrzenia: 267 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 130…133 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005190
Numer CAS: 693-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-765-7
Jednostka: 3259
ADR: 8,III