2-Metyloimidazol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17063.0E
A17063.22
A17063.36
A17063.0EEA
3810
PLN
A17063.0E
A17063.22
A17063.36
2-Metyloimidazol ≥97%
2-Metyloimidazol
Purity: 97%
CAS No.: 693-98-1
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 155°(311°F)
Melting Point: 142-144°
Boiling Point: 267-268°
Beilstein Reference: 1368
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00005190
Formuła:
C₄H₆N₂ Temp. Wrzenia: 267…268 °C Temp. topnienia: 142…144 °C Gęstość: 0,99 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 155 °C (311 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005190 Numer CAS: 693-98-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-765-7 Jednostka: 3259 ADR: 8,III |