Drukuj
2-Etyloimidazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
239348-100G 239348-500G
SIAL239348-100GEA 180 PLN
SIAL239348-100G SIAL239348-500G
2-Etyloimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Etyloimidazol
Formuła: C₅H₈N₂
Temp. Wrzenia: 268 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005192
Numer CAS: 1072-62-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-011-5