2-Etyloimidazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24090.22
B24090.36
B24090.22EA
332
PLN
B24090.22
B24090.36
2-Etyloimidazol ≥98%
2-Etyloimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 1072-62-4
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 159°(318°F)
Melting Point: 78-86°
Boiling Point: 268°
Beilstein Reference: 106381
MDL No.: MFCD00005192
Formuła:
C₅H₈N₂ Temp. Wrzenia: 268 °C Temp. topnienia: 78…86 °C Gęstość: 1,03 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 159 °C (318 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005192 Numer CAS: 1072-62-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-011-5 |