Drukuj
2-Etyloimidazol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
219281000 219285000 219280025
ACRO219281000EA 225 PLN
ACRO219281000 ACRO219285000 ACRO219280025
2-Etyloimidazol 99%
2-Etyloimidazol
Formuła: C₅H₈N₂
Temp. Wrzenia: 268 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 83…87 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005192
Numer CAS: 1072-62-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-011-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
Water ≤0.5 %
GC ≤1.0 % Imidazole