1-Metyloimidazol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Metylo-1H-imidazol, N-Metyloimidazol, NMI, 1-Metylo-1H-imidazol
A12575.22
A12575.36
A12575.A3
A12575.22EA
322
PLN
A12575.22
A12575.36
A12575.A3
1-Metyloimidazol ≥99%
1-Metyloimidazol
Purity: 99%
CAS No.: 616-47-7
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -6°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 105197
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00005292
Formuła:
C₄H₆N₂ Temp. Wrzenia: 195…197 °C Temp. topnienia: –6 °C Gęstość: 1,031 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005292 Numer CAS: 616-47-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-484-7 Jednostka: 3267 ADR: 8,III |